DL-Prolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
OR350110-100G
APOSOR350110-100GEA 340 NOK
APOSOR350110-100G
DL-Prolin 98%
DL-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Smeltepunkt: 208…210 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005250
CAS-nummer: 609-36-9