3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3,5-Di-tert-butylbenzeneboronic acid, 3,5-bis(tert-butyl)phenylboronic acid, (3,5-Di-tert-butylphenyl)boronic acid
OR350137-5G
APOSOR350137-5GEA 0 NOK
APOSOR350137-5G
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid
Formel: C₁₄H₂₃BO₂
MW: 234,15 g/mol
Smeltepunkt: 182 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07780212
CAS-nummer: 197223-39-5