N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR350184-100G OR350184-25G OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA 930 NOK
APOSOR350184-100G APOSOR350184-25G APOSOR350184-500G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Formel: C₂₆H₃₂N₂O₆
Smeltepunkt: 129…135 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037138
CAS-nummer: 71989-26-9