2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
OR350306-100G
APOSOR350306-100GEA 1725 NOK
APOSOR350306-100G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formel: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,2700 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009970
CAS-nummer: 70591-20-7