2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR350324-100G OR350324-25G
APOSOR350324-100GEA 3400 NOK
APOSOR350324-100G APOSOR350324-25G
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Smeltepunkt: 141 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012827
CAS-nummer: 6622-91-9