4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR350463-1G OR350463-250MG
APOSOR350463-1GEA 5000 NOK
APOSOR350463-1G APOSOR350463-250MG
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08063204
CAS-nummer: 219763-83-4