N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 325 NOK
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₄S
MW: 265,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00145013
CAS-nummer: 106058-86-0