4-Methoxypicolinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 450 NOK
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinic acid 98%
4-Methoxypicolinic acid
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smeltepunkt: 207…208 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115716
CAS-nummer: 29082-91-5