Methyl-2-iodonicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3543-500MG OR3543-250MG
APOSOR3543-500MGEA 3075 NOK
APOSOR3543-500MG APOSOR3543-250MG
Methyl-2-iodonicotinate 98%
Methyl-2-iodonicotinate
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08689498
CAS-nummer: 913836-18-7