2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N,N-Dimethylindoline-5-sulphonamide
OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 10200 NOK
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226,3 g/mol
Smeltepunkt: 108…111 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00214476
CAS-nummer: 99169-99-0