5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3598-1G OR3598-250MG
APOSOR3598-1GEA 0 NOK
APOSOR3598-1G APOSOR3598-250MG
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08689536
CAS-nummer: 913836-01-8