3-Propoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR360035-5G
APOSOR360035-5GEA 825 NOK
APOSOR360035-5G
3-Propoxyphenylboronic acid 98%
3-Propoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,0100 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03427190
CAS-nummer: 149557-18-6