(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
OR360079-1G
OR360079-250MG
APOSOR360079-1GEA
5000
NOK
APOSOR360079-1G
APOSOR360079-250MG
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid
Formel:
C₇H₁₀BNO₂ Lagringstemperatur: Romtemperatur |
CAS-nummer:
1001907-70-5 |