4-Quinolineboronic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Quinolin-4-ylboronic acid
OR360134-1G OR360134-5G
APOSOR360134-1GEA 630 NOK
APOSOR360134-1G APOSOR360134-5G
4-Quinolineboronic acid 95+%
4-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172,9763 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03095174
CAS-nummer: 371764-64-6