Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
OR360153-5G OR360153-1G OR360153-25G
APOSOR360153-5GEA 645 NOK
APOSOR360153-5G APOSOR360153-1G APOSOR360153-25G
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Formel: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,07 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01318982
CAS-nummer: 668983-97-9