2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
OR360157-25G
APOSOR360157-25GEA 735 NOK
APOSOR360157-25G
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₄BClN₂O₂
MW: 158,35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08063113
CAS-nummer: 1003845-06-4