4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4,4-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360276-1G OR360276-5G
APOSOR360276-1GEA 680 NOK
APOSOR360276-1G APOSOR360276-5G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₅BO₂
MW: 236,1581 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08690233
CAS-nummer: 859217-67-7