Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Thieno[3,2-b]thiophen-2-ylboronic acid
OR360558-1G OR360558-5G
APOSOR360558-1GEA 1350 NOK
APOSOR360558-1G APOSOR360558-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Formel: C₆H₅BO₂S₂
MW: 184,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08059468
CAS-nummer: 160032-40-6