5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(5-amino-2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine
OR360650-5G
APOSOR360650-5GEA 770 NOK
APOSOR360650-5G
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233,118 g/mol
Smeltepunkt: 82…86 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05663859
CAS-nummer: 882670-69-1