4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR361048-1G OR361048-250MG
APOSOR361048-1GEA 11625 NOK
APOSOR361048-1G APOSOR361048-250MG
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
4-Cyano-2-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BN₂O₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08703250
CAS-nummer: 1072946-01-0