2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR361110-1G
APOSOR361110-1GEA 2225 NOK
APOSOR361110-1G
2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BCl₂O₃
MW: 220,85 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12546454
CAS-nummer: 431942-67-5