2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2,6-Dimethylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361167-1G
APOSOR361167-1GEA 735 NOK
APOSOR361167-1G
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,9708 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11042425
CAS-nummer: 846548-44-5