2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR361168-250MG OR361168-1G OR361168-5G
APOSOR361168-250MGEA 1150 NOK
APOSOR361168-250MG APOSOR361168-1G APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,97 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07437925
CAS-nummer: 693774-55-9