(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (E)-1-Pentene-1-boronic Acid Pinacol Ester
OR361518-25G OR361518-5G OR361518-1G
APOSOR361518-25GEA 11500 NOK
APOSOR361518-25G APOSOR361518-5G APOSOR361518-1G
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₂₁BO₂
MW: 196,10 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05663882
CAS-nummer: 161395-96-6