3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Picoline-4-boronic acid, (3-Methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361538-1G OR361538-5G
APOSOR361538-1GEA 1875 NOK
APOSOR361538-1G APOSOR361538-5G
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MW: 136,9400 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03095365
CAS-nummer: 894808-72-1