Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361629-1G OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA 1200 NOK
APOSOR361629-1G APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₂₁BO₃
MW: 212,0936 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11506065
CAS-nummer: 1131912-76-9