Fmoc-Cys(StBu)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-S-(tert-butylthio)-L-cysteine
OR36369-25G
APOSOR36369-25GEA 7775 NOK
APOSOR36369-25G
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Formel: C₂₂H₂₅NO₄S₂
MW: 431,565 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042617
CAS-nummer: 73724-43-3