7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3654-5G OR3654-25G
APOSOR3654-5GEA 825 NOK
APOSOR3654-5G APOSOR3654-25G
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,5000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06738671
CAS-nummer: 99455-15-9