2-Methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
OR3663-100G OR3663-25G OR3663-5G
APOSOR3663-100GEA 860 NOK
APOSOR3663-100G APOSOR3663-25G APOSOR3663-5G
2-Methoxyphenylboronic acid
2-Methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smeltepunkt: 102…110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236047
CAS-nummer: 5720-06-9