1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR3670-1G OR3670-5G
APOSOR3670-1GEA 270 NOK
APOSOR3670-1G APOSOR3670-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Smeltepunkt: 133…138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179181
CAS-nummer: 59378-75-5
FN: 3077
ADR: 9+EHS,III