6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR3683-1G OR3683-250MG
APOSOR3683-1GEA 305 NOK
APOSOR3683-1G APOSOR3683-250MG
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Smeltepunkt: 152…154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06761692
CAS-nummer: 858516-69-5