2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR3688-1G OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA 540 NOK
APOSOR3688-1G APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Smeltepunkt: 148…150 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00464866
CAS-nummer: 50593-30-1