6-Azaindole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3694-5G OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA 805 NOK
APOSOR3694-5G APOSOR3694-1G
6-Azaindole 99%
6-Azaindole
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01686899
CAS-nummer: 271-29-4