3-Hydroxyindole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3695-250MG OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA 4475 NOK
APOSOR3695-250MG APOSOR3695-100MG
3-Hydroxyindole
3-Hydroxyindole
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 480-93-3