2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-chloropyridine-4-boronic acid, (2-Bromo-5-chloropyridin-4-yl)boronic acid
OR3704-1G OR3704-250MG OR3704-5G
APOSOR3704-1GEA 1125 NOK
APOSOR3704-1G APOSOR3704-250MG APOSOR3704-5G
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BBrClNO₂
MW: 236,26 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08064041
CAS-nummer: 1072952-51-2