5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3705-1G OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA 555 NOK
APOSOR3705-1G APOSOR3705-5G
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄BrClN₂S
MW: 239,5200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781218
CAS-nummer: 59549-51-8