1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3709-1G OR3709-5G
APOSOR3709-1GEA 0 NOK
APOSOR3709-1G APOSOR3709-5G
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₆BrN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06080709
CAS-nummer: 178162-69-1