4-Bromo-2-thenoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR3714-100G OR3714-25G OR3714-5G
APOSOR3714-100GEA 2475 NOK
APOSOR3714-100G APOSOR3714-25G APOSOR3714-5G
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
4-Bromo-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Smeltepunkt: 118…122 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03422294
CAS-nummer: 16694-18-1