2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-chloropyrimidin-2-amine
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 3900 NOK
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Smeltepunkt: 155…160 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00038021
CAS-nummer: 3993-78-0