3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-4-methylbenzeneboronic Acid, 3-Amino-p-tolylboronic Acid, 3-Amino-4-methylphenylboronic Acid
OR3743-5G OR3743-1G
APOSOR3743-5GEA 1450 NOK
APOSOR3743-5G APOSOR3743-1G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,97 g/mol
Smeltepunkt: 250 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074640
CAS-nummer: 22237-12-3