4-Bromobenzo[b]thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3759-100G OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA 6275 NOK
APOSOR3759-100G APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
MW: 213,0900 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669544
CAS-nummer: 5118-13-8