5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 1700 NOK
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formel: C6H7NO2
MW: 125,1300 g/mol
Smeltepunkt: 80…81 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06858737
CAS-nummer: 51834-97-0