7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: CRT0044876
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 895 NOK
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,16 g/mol
Smeltepunkt: 264…266 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00044720
CAS-nummer: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6