3-Aminophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane, (3-Aminophenyl)boronic acid, 3-Aminobenzeneboronic acid, (3-Aminophenyl)metaboric acid
OR3933-5G OR3933-1G OR3933-25G
APOSOR3933-5GEA 305 NOK
APOSOR3933-5G APOSOR3933-1G APOSOR3933-25G
3-Aminophenylboronic acid 98%
3-Aminophenylboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Smeltepunkt: 138…143 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00007755
CAS-nummer: 30418-59-8