2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(o-Tolyl)-1,3,2-dioxaborinane
OR3940-25G OR3940-5G
APOSOR3940-25GEA 4350 NOK
APOSOR3940-25G APOSOR3940-5G
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formel: C₁₀H₁₃BO₂
MW: 176,02 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659935
CAS-nummer: 163517-56-4