3-Boronobenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Aminosulphonyl)benzeneboronic acid, 3-Sulphamoylbenzeneboronic acid
OR3945-1G OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA 16150 NOK
APOSOR3945-1G APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Smeltepunkt: 260…266 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659840
CAS-nummer: 850568-74-0