[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
OR3950-100MG OR3950-5G
APOSOR3950-100MGEA 895 NOK
APOSOR3950-100MG APOSOR3950-5G
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Formel: C₁₀H₁₂BNO₂
MW: 189,02 g/mol
Smeltepunkt: 146…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659832
CAS-nummer: 850568-67-1