3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3978-1G OR3978-5G
APOSOR3978-1GEA 270 NOK
APOSOR3978-1G APOSOR3978-5G
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Smeltepunkt: 132…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115684
CAS-nummer: 237413-05-7