N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-[N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid, (4-(N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 270 NOK
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₂BNO₅S
MW: 245,0600 g/mol
Smeltepunkt: 278…284 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363750
CAS-nummer: 850568-77-3