1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Bromo-6-methoxyacetophenone
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 360 NOK
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22573041
CAS-nummer: 380225-68-3